Learn More
Fisher BioReagents™ Nucleótidos
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjunto de dNTP
dATP
dCTP
dGTP
Cantidad:
100 μl
400 μl
Tamaño de la unidad:
1 SET
1 set
400 microlitros
Descripción
- Probado funcionalmente en PCR
- Se puede utilizar en secuencias de dideoxi, mutagénesis y aplicaciones de síntesis de ADNc
- Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
- PCR dNTP Mix es una solución de dATP, dCTP, dGTP y dTTP
- El conjunto dNTP contiene un tubo cada uno de dATP, dCTP, dGTP y dTTP (4 tubos/juego)
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Líquido |
| pH | De 7 a 7,5 |
| Peso molecular | 595,1 |
| Tipo de producto | dGTP |
| Concentración | 100mM |
| Pureza | >98% |
| Cantidad | 400 μl |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de dideoxia, mutagénesis y síntesis de ADNc |