Learn More
Fisher BioReagents™ Kit de limpieza y concentración de ARN SurePrep™
Código de producto. 10609173
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 10609173
Marca: Fisher BioReagents™ BP280950
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Solución de unión (2 x 20 ml), solución de lavado (22 ml), tampón de elución de ARN (6 ml), tubos de recogida (50), columnas de centrifugación (50), tubos de elución (1,7 ml) (50), prospecto del producto
Proporciona un método rápido para purificar y concentrar ARN aislado utilizando otros métodos como la extracción fenol:cloroformo o después de reacciones enzimáticas.
  • Procesamiento rápido y sencillo con un formato de columna de centrifugado rápido.
  • Adecuado para todos los tamaños de ARN, desde ARNm grande hasta microARN (miARN)
  • Capacidad para limpiar ARN aislado mediante diferentes métodos, incluidas las extracciones de fenol/cloroformo.
  • Limpieza eficaz del ARN a partir de diversas reacciones enzimáticas como el etiquetado, el tratamiento con ADNasa y la transcripción «in vitro».
El ARN purificado es adecuado para ensayos cuantitativos de RT-PCR, Northern Blotting, protección de ARNasa y matriz de expresión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Columna de centrifugación
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, northern blot, protección de ARNasa, extensión de la imprimación y ensayos de matriz de expresión
Incluye Solución de unión 2 x 20 ml, solución de lavado 22 ml, tampón de elución de ARN 6 ml, tubos de recogida, columnas de centrifugación, tubos de elución de 1,7 ml, prospecto del producto
Cantidad 50 preparaciones
Producción 15 μg de ARN de células HeLa (1 x 106 células), 8 μg de ADN de células HeLA (1 x 106 células), 150 μg de proteína de células HeLa (1 x 106 células)