Learn More
Fisher BioReagents™ Kit de purificación de ARN/ADN/proteínas SurePrep™
Descripción
Includes
Solución de lisis (40 ml); solución de lavado de ARN (20 ml); solución de elución de ARN (6 ml); solución de lavado de ADNg (15 ml); tampón de elución de ADNg (15 ml); tampón de regeneración de columna de proteína (30 ml); tampón de activación y lavado de columna de proteína (60 ml); tampón de unión de proteína pH (4 ml); tampón de elución de proteína (8 ml); neutralizador de proteínas (2 ml); colorante de carga de proteínas (2 ml); columnas de centrifugación (50); tubos de recogida (200); prospectos del producto (1)
Rapid method for the isolation and purification of total RNA, genomic DNA and proteins sequentially from a single sample of cultured animal cells, tissue samples, blood, bacteria, yeast, fungi or plants
El ARN total, el ADN genómico y las proteínas se purifican en columna utilizando la misma columna. Este kit es ideal para investigadores que están interesados en estudiar el genoma, el proteoma y el transcriptoma de una sola muestra biológica, como estudios de expresión génica, incluidos los experimentos de silenciamiento de genes o reducciones de ARNm, estudios que implican el descubrimiento de biomarcadores, estudios de epigenética y para la caracterización de líneas celulares cultivadas.
- Procesamiento rápido y sencillo con un formato de columna de centrifugado rápido.
- Se proporcionan todas las columnas para la purificación de ARN, ADN y proteínas.
- Aislamiento secuencial de ácidos nucleicos y proteínas de un solo lisado, sin necesidad de dividir el lisado.
- Aísle todos los tamaños de ARN, desde ARNm y ARNr grandes hasta microARN (miARN).
- Aísle ARN total de alta calidad.
- Aísle ADN genómico de alta calidad con un peso molecular ≥ 30 kb.
- Alto producción de proteínas aisladas.
- Sin extracciones de fenol o cloroformo.
Aplicaciones:
ARN, ADN y proteínas purificados adecuados para ensayos como PCR, PCR en tiempo real, PCR de transcripción inversa, Northern Blotting, protección contra ARNasa, ensayos de matriz de expresión, secuenciación de ADN, Southern Blotting, análisis SNP, SDS-PAGE y Western Blotting
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Columna de centrifugación |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR, RT-PCR, PCR de transcripción inversa, Northern Blotting, protección de ARNasa, ensayos de matriz de expresión, secuenciación de ADN, Southern Blotting, análisis SNP, SDS-PAGE y Western Blotting |
| Incluye | Solución de lisis 40 ml, solución de lavado de ARN 20 ml, solución de elución de ARN 6 ml, solución de lavado de ADN genómico 15 ml, tampón de elución de ADN genómico 15 ml, tampón de regeneración de columna de proteínas 30 ml, tampón de activación y lavado de columna de proteínas 60 ml, tampón de unión de pH de proteínas 4 ml, tampón de elución de proteínas 8 ml, neutralizador de proteínas 2 ml, colorante de carga de proteínas 2 ml, columnas de centrifugación 50, tubos de recogida 200, folletos del producto 1 |
| N.º de reacciones | 50 Preps |
| Cantidad | 50 preparaciones |
| Producción | 15 μg de ARN de células HeLa (1 x 106 células), 150 μg de proteína de células HeLa (1 x 106 células) |