Learn More
Fisher BioReagents™ Kit de purificación de ARN/ADN de agua SurePrep™
Proporciona un método rápido para el aislamiento y la purificación de ADN y ARN total simultáneamente de todos los microorganismos encontrados en muestras de agua ambiental, incluyendo bacterias, hongos y algas.
Marca: Fisher BioReagents™ BP2814-25
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Includes: Solución de lisis (15 ml); tampón de incubación enzimática (4 ml); tampón de elución de ácido nucleico (4 ml); solución de lavado de ácido nucleico (11 ml); columnas de centrifugación (25); tubos de recogida (25); tubos de elución, 1,7 ml (25); tubos de microesferas (25); columna de filtro, 0,45 μm (25)
Descripción
- Adecuado para su uso con pequeñas y grandes muestras de agua de una variedad de fuentes, incluyendo el océano, estanques, agua potable y aguas residuales.
- La columna optimizada, los componentes de la solución y el protocolo de fácil uso se proporcionan para el aislamiento y la purificación simultáneos de ADN y ARN.
- Todas las especies de ARN están aisladas, y su tamaño varía desde el ARNm grande y el ARN ribosómico de gran tamaño hasta el micro ARN y el ARNip.
- La tecnología del filtro se utiliza para la recogida de microorganismos de muestras de agua.
- El procedimiento de “batido de gránulos” ayuda a abrir las células y permite lisis eficiente sin el uso de productos químicos.
- Puede utilizarse la misma columna de centrifugado para aislar simultáneamente ADN y ARN o un ácido nucleico, según la preferencia.
- No hay ningún paso adicional para concentrar ARN y ADN antes de aislamiento.
- El proceso de purificación rápida se completa en 45 minutos.
- No se requiere equipo especial ni productos químicos peligrosos.
- El ADN y ARN de alta calidad e integridad se pueden utilizar para numerosas aplicaciones posteriores, como PCR, RT-PCR, QRT-PCR, Southern blotting y Northern blotting.
Especificaciones
Columna de centrifugado, columna de filtro | |
PCR, RT-PCR, QRT-PCR, Southern blotting y Northern blotting | |
Solución de lisis 15 ml, tampón de incubación enzimática 4 ml, tampón de elución de ácido nucleico 4 ml, solución de lavado de ácido nucleico 11 ml, columnas de centrifugación 25, tubos de recogida 25, 25 tubos de elución, 1,7 ml, tubos de microesferas 25, 25 columna de filtro, 0,45 μm. | |
25 preparaciones |