Learn More
Fisher BioReagents™ Tryptone (Granulated)
An enzymatic digest of casein, a milk protein
112.62€ - 344.97€
Especificaciones
Formulario Granulated Powder
Tipo de medios Tryptone
Tipo de producto Microbiology Media
Formulación Total Nitrogen ≥10%, Amino Nitrogen ≥3.5%
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
11385982
Ver documentos
Fisher BioReagents™
BP9726-2
2 kg Poly Bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11365982
Ver documentos
Fisher BioReagents™
BP9726-500
500 g Poly Bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • pH (at 25°C, 2% Solution): 6.5 to 7.3
Especificaciones
Especificaciones
Granulated Powder
Tryptone
Microbiology Media
Total Nitrogen ≥10%, Amino Nitrogen ≥3.5%