Learn More
Fisher BioReagents™ Yeast Extract (Granulated)
Dried yeast autolysate with a high content of amino nitrogen and water soluble B complex vitamins
Marca: Fisher BioReagents™ BP9727-2
343.00 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Dried yeast autolysate with a high content of amino nitrogen and water soluble B complex vitamins
- Porción hidrosoluble de levadura autolisada con complejo vitamina B
- Se utiliza en la preparación de medios de cultivo microbiológicos
- CAS: 8013-01-2
Especificaciones
Deshidratado | |
Cultivo bacteriano | |
Complejo de vitamina B | |
2000 g |
extracto de levadura | |
Medios de cultivo microbiológico | |
Frasco de polietileno |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Yeast Extract