Learn More
Fisherbrand™ Accesorio para homogeneizador portátil 150 y 850, sondas de acero inoxidable
Elección de puntas de dientes de sierra o planas para su uso con homogeneizadores portátiles.
692.00€ - 1220.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sonda |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Homogeneizador portátil 150 y homogeneizadores 850 |
Alertas:
Advertencia: Los rodamientos de acero inoxidable no se pueden esterilizar en autoclave.
Código de producto | Marca | Tipo inferior | Intervalo de volumen (métrico) | Diámetro de la sonda (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo inferior | Intervalo de volumen (métrico) | Diámetro de la sonda (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15545819
![]() |
Fisherbrand™
15545819 |
Plano | De 0,2 a 5 ml | 5 mm | Fina |
728.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15555819
![]() |
Fisherbrand™
15555819 |
Dientes de sierra | De 0,25 a 30 ml | 7 mm | Fina |
1220.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15565819
![]() |
Fisherbrand™
15565819 |
Dientes de sierra, ventana ancha | De 0,25 a 30 ml | 7 mm | Curso |
692.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15595819
![]() |
Fisherbrand™
15595819 |
Dientes de sierra | De 1,5 a 100 ml | 10 mm | Fina |
1100.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15505829
![]() |
Fisherbrand™
15505829 |
Dientes de sierra, ventana ancha | De 1,5 a 100 ml | 10 mm | Curso |
1050.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Proporciona al usuario flexibilidad para procesar muestras
- Diseñado para una larga vida útil y es fácil de desmontar para limpiar
- El diseño de estátor permite que las muestras finas y medianas pasen a través de las ventanas de procesamiento
- Se suministra con rodamientos superiores e inferiores de PTFE
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sonda | |
Acero inoxidable | |
Homogeneizador portátil 150 y homogeneizadores 850 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Accesorio para homogeneizador portátil 150 y 850, sondas de acero inoxidable