Learn More
Fisherbrand™ Protector de bulbo de electrodo Karl Fisher de accumet™ de 12 mm
Proteger la membrana de vidrio frágil contra roturas
Marca: Fisherbrand™ 93X557801
8.49 EUR hasta el 2024-12-15
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Proteger la membrana de vidrio frágil contra roturas
Los protectores se deslizan sobre la punta del electrodo para proteger la bombilla de vidrio
Especificaciones
Electrodo de 12 mm de diámetro Accumet™ | |
Protector de bombilla |