Learn More
Fisherbrand™ Kit de medidor portátil de pH/iones/mV/temperatura accumet™ AP125
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Includes
El kit de medidor incluye medidor, electrodo de pH/ATC de combinación Accumet recargable 13-620-AP50A, solución de recarga, maletín de transporte rígido, frascos de muestras, paquetes de calibración de pH, batería de 9 V y un manual.
Mediciones precisas en cualquier momento y lugar
Estos novedosos medidores accumet resultan lo suficientemente versátiles y resistentes para las aplicaciones más exigentes, tanto en interiores como exteriores. Teclas suaves al tacto de sujeción cómoda que hacen que su uso con una sola mano sea de lo más sencillo. Diseño compacto: tan pequeño que cabe en el bolsillo de la camisa. Sin embargo, también es lo bastante avanzado como para usarlo en cualquier laboratorio. Los kits de la serie AP100 incluyen un electrodo irrompible de pH/ATC accumet que se puede recargar para ofrecer una respuesta rápida y la máxima vida útil.
Características125 del medidor de pH/mV/ISE/temperatura AP:
- Carcasa resistente al agua, índice de protección IP67
- Gran LCD con retroiluminación y texto en lenguaje sencillo: fácil de ver y usar
- Modo de concentración de iones con opción de hasta cinco de 10 puntos de calibración preprogramados
- De - 2,00 a + 20,00 pH, resolución de 0,001 pH
- 0 hasta ± 2000,0 mV, - 5 °C a + 100 °C
- Resolución de pH ajustable
- Memoria interna de 200 puntos de datos
- Pantalla de fecha/hora para satisfacer los requisitos de GLP
- Visualización de pendientes
- Apagado automático
- Garantía completa de tres años para el medidor
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | Varios |
| Exactitud (mV) | De 0 a ± 2000 mV |
| Puntos de calibración | 10 |
| Puntos de datos | 200 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Clasificación IP | IP 67 |
| Measurement Modes | pH, Ión, mV, Temperatura, Ion, mV, Temperature |
| Intervalo (mV) | De 0 mV a ± 2000 mV |
| Intervalo (pH) | De 2 a 20 |
| Resolución (pH) | Ajustables |
| Mostrar más |