Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Glass Body Calomel Reference Electrodes
124.16€ - 125.33€
Especificaciones
Tipos de conector | Pin |
---|---|
Material | Glass |
Intervalo de pH | 0 to 14 |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | -5°C to +80°C |
Tipo de solución de llenado | Mercury |
Alertas:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Diámetro del tapón (métrico) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Diámetro del tapón (métrico) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11523975
|
Fisherbrand™
|
Biomedical, Tris | 1.6 cm | 5.75 in. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11533975
|
Fisherbrand™
|
Biomedical, Tris | 1.6 cm | 5.75 in. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Standard-size glass body
- Contains mercury
- -5° to +80°C
- 0 to 14pH range
Especificaciones
Pin | |
0 to 14 | |
Mercury | |
Calomel | |
5.75 in. | |
14.6 cm | |
0.37 in. | |
1.6 cm |
Glass | |
-5°C to +80°C | |
Hg/Hg2Cl2 (Calomel) | |
23°F to 176°F | |
30 in. | |
76.2 cm | |
1 cm |