Learn More
Fisherbrand™ Sondas de conductividad accumet™ sin mercurio: dos celdas
Para su uso con medidores de sobremesa AR60, AR50, AR20, AB30 y medidores portátiles AP65
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Requires : Sonda ATC independiente para lecturas compensadas por temperatura.
Descripción
For use with AR60, AR50, AR20, AB30 benchtop and AP65 portable meters
El tamaño compacto exclusivo de la celda de tipo inmersión es el mismo que el de un electrodo de pH típico, lo que permite su uso en un soporte de electrodo estándar.
- Tipos de dos celdas con cuerpos de vidrio o epoxi
- Conectores de clavija doble
- Constantes de celda de 0,1, 1,0 o 10,0 cm-1
Especificaciones
10 cm-1 | |
Medidores AR60, AR50, AR20, AB30 de sobremesa y AP65 portátil | |
Epoxi | |
Sumergida en agua desionizada |
Sonda de conductividad | |
2 pines | |
De 1000 a 200 000 μs/cm | |
Conductividad de 2 celdas |