Learn More
Fisherbrand™ Sonda accumet™
Tecnología simple Plug and Stir (enchufar y agitar) para los medidores de las series accumet XL y AB
Marca: Fisherbrand™ 01X478104
195.84 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Tecnología simple Plug and Stir (enchufar y agitar) para los medidores de las series accumet XL y AB
Proporciona mezcla sin necesitar barras agitadoras magnéticas o placas agitadoras.
- Ahorra un valioso espacio en la mesa de trabajo
- Funcionamiento silencioso
- Control de velocidad ajustable
- No precisa fuente de alimentación adicional
- Los modelos multiparamétricos de sobremesa XL pueden aceptar hasta dos sondas para agitación simultánea
Información de órdenes
Compatible con los siguientes modelos: XL150, XL200, XL250, XL500, XL600, AB150, AB250, AB200. Palas de repuesto disponibles por separado; consulte el nº. de cat. 13620RP.
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Sonda | |
Medidor de sobremesa multiparamétrico modelo XL150, 200, 250, 500, 600, AB150, 200 y 250 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30