Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH con bulbo resistente accuTupH™: sin mercurio
Para aplicaciones difíciles de laboratorio y mediciones de control de calidad
Marca:  Fisherbrand™ 93X557901
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11550084
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Electrodo combinado de pH para uso en laboratorio y mediciones precisas de control de calidad con un tiempo de respuesta inferior a 10 segundos.
  • Electrodo combinado de pH
  • Junta simple
  • Intervalo de temperatura: 80-100 °C
  • Intervalo de pH: 0-14
  • Tiempo de respuesta, 10 segundos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar EE. UU./Pin
Vidrio
De 0 °C a 100 °C
Líquido
Ag/AgCl
<10 s
80°C a 100°C
102 mm
10 mm
Individual
De 0 a 14
Electrodo combinado de pH
pH
0 a ±25 mV
De 32 °F a 212 °F
4 in
0,4 in
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH con bulbo resistente accuTupH™: sin mercurio > Unión única, referencia AG/AgCl; conectores de clavija/estándar de EE.UU