Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH con bulbo resistente accuTupH™: sin mercurio
Para aplicaciones difíciles de laboratorio y mediciones de control de calidad
Marca: Fisherbrand™ 93X218883
279.30 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Electrodo combinado de pH para uso en laboratorio y mediciones precisas de control de calidad con un tiempo de respuesta inferior a 10 segundos.
- Electrodo combinado de pH
- Junta simple
- Intervalo de temperatura: 80-100 °C
- Intervalo de pH: 0-14
- Tiempo de respuesta, 10 segundos
Especificaciones
BNC | |
Vidrio | |
De 0 °C a 100 °C | |
Líquido | |
Ag/AgCl | |
<10 s | |
80°C a 100°C | |
102 mm | |
10 mm |
Individual | |
De 0 a 14 | |
Electrodo combinado de pH | |
pH | |
0 a ±25 mV | |
De 32 °F a 212 °F | |
4 in | |
0,4 in |
Título del producto
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH con bulbo resistente accuTupH™: sin mercurio > Unión única, referencia AG/AgCl; conector BNC
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido