Learn More
Fisherbrand™ Carretilla manual plegable de aluminio
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad portante (métrico):
100 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Tres cuerdas elásticas.
Se pliega por completo al tamaño de un maletín para facilitar el almacenamiento.
- Capacidad de carga: 100 kg (220 lb)
- Construcción robusta de aleación de aluminio para el transporte de cartones, productos químicos, botellas de gas, etc.
- Las ruedas de goma maciza de 16,5 cm (6,5 pulg) de diámetro mueven fácilmente cargas pesadas.
- El mango se extiende de 71 a 107 cm
Información de órdenes
Peso: 20 libra (9,1kg)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Carretilla manual plegable |
| Capacidad portante (imperial) | 220 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 100 kg |
| Material | Aleación de aluminio |
| Para utilizar con (aplicación) | Para mover fácilmente cartones, productos químicos y botellas de gas |
| Incluye | Tres cuerdas de goma, ruedas de goma maciza |
| Longitud del estante (imperial) | 9,5 in |
| Longitud del estante (métrico) | 24 cm |
| Peso (imperial) | 15 lb |
| Peso (métrico) | 6,8kg |
| Mostrar más |