Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros Baume
Código de producto. 11716933 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
Sin certificado 3-puntos
Incrementos:
0,1°
0,1 °
Longitud (métrico):
290 mm
295 mm
305 mm
305 mm
310 mm
Intervalo de Baume:
De 29 a 41°
De 40 a 51°
De 49 a 61°
De 60 a 70°
Desde 19 hasta 31°
Desde 9 hasta 21°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11716933
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Escala pesada Baume para trabajar con líquidos más pesados que el agua.
Baume heavy scale for working with liquids heavier than water.
  • Marcadas de forma permanente con número de serie individual
Información de órdenes
Utilice la probeta Fisherbrand 08-530J con 250 ml de líquido para la inmersión. Está disponible por separado.
Certifications
Se proporciona un certificado para indicar la trazabilidad según las normas del NIST™.
Compliance
La exactitud cumple o supera las especificaciones de ASTM™ E 100, calibrados conforme a las especificaciones de ASTM E 126.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Hidrómetro Baume
Incrementos 0,1°
Certificaciones/conformidad Sin certificado 3-puntos
Longitud (métrico) 305 mm
Material Vidrio sodocálcico
Intervalo de Baume De 29 a 41°
Para utilizar con (aplicación) Baume 'Heavy' Scale For Liquids Heavier than Water