Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros Baume
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
Sin certificado 3-puntos
Incrementos:
0,1°
0,1 °
Longitud (métrico):
290 mm
295 mm
305 mm
305 mm
310 mm
Intervalo de Baume:
De 29 a 41°
De 40 a 51°
De 49 a 61°
De 60 a 70°
Desde 19 hasta 31°
Desde 9 hasta 21°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Beschreibung
Baume heavy scale for working with liquids heavier than water.
- Marcadas de forma permanente con número de serie individual
Bestellinformation
Utilice la probeta Fisherbrand 08-530J con 250 ml de líquido para la inmersión. Está disponible por separado.
Zertifizierungen
Se proporciona un certificado para indicar la trazabilidad según las normas del NIST™.
Compliance
La exactitud cumple o supera las especificaciones de ASTM™ E 100, calibrados conforme a las especificaciones de ASTM E 126.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Hidrómetro Baume |
| Incrementos | 0,1° |
| Certificaciones/conformidad | Sin certificado 3-puntos |
| Longitud (métrico) | 290 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Intervalo de Baume | De 40 a 51° |
| Para utilizar con (aplicación) | Baume 'Heavy' Scale For Liquids Heavier than Water |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur