Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros Baume
Código de producto. p-191098 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
Sin certificado 3-puntos
Incrementos:
0,1°
0,1 °
Longitud (métrico):
290 mm
295 mm
305 mm
305 mm
310 mm
Intervalo de Baume:
De 29 a 41°
De 40 a 51°
De 49 a 61°
De 60 a 70°
Desde 19 hasta 31°
Desde 9 hasta 21°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11796923
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Escala pesada Baume para trabajar con líquidos más pesados que el agua.
Baume heavy scale for working with liquids heavier than water.
  • Marcadas de forma permanente con número de serie individual
Información de órdenes
Utilice la probeta Fisherbrand 08-530J con 250 ml de líquido para la inmersión. Está disponible por separado.
Certifications
Se proporciona un certificado para indicar la trazabilidad según las normas del NIST™.
Compliance
La exactitud cumple o supera las especificaciones de ASTM™ E 100, calibrados conforme a las especificaciones de ASTM E 126.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Hidrómetro Baume
Incrementos 0,1 °
Certificaciones/conformidad Sin certificado 3-puntos
Longitud (métrico) 305 mm
Material Vidrio sodocálcico
Intervalo de Baume Desde 9 hasta 21°
Para utilizar con (aplicación) Escala 'pesada' Baume para trabajar con líquidos más pesados que el agua.