Learn More
Fisherbrand™ Válvulas de retención resistentes a productos químicos
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,17 mm
4,74 mm
6,35 mm
9,52 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
Construidos con un cuerpo Kynar™ resistente a productos químicos y una válvula Viton™
Se utiliza con ácidos, bases, agua, procesamiento químico y alcoholes. Evita daños en equipos, bombas y sistemas de flujo al impedir el reflujo.
- Trayectoria de flujo despejada
- Inerte, suave y de alta pureza
- Intervalos de funcionamiento: de 0 a 50 psi y de 40 °C a + 126 °C
- Esterilizable en autoclave; sin mantenimiento
- La unidad con longitud de 31,75 mm (1,25 pulgadas) se instala en cualquier posición
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,125 in |
| Diámetro interior (métrico) | 3,17 mm |
| Material | Kynar, Viton |
| Longitud global (imperial) | 1,25 in |
| Longitud global (métrico) | 31,75 mm |
| Presión máxima | 50 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 258,8 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 126 °C |
| Tipo de producto | Válvula de retención |