Learn More
Fisherbrand™ Contador de muñeca digital de llavero
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo de pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
La pantalla LCD de fácil lectura cuenta hasta 99.999 y se suministra con una batería de dos años de uso constante. Reduce los problemas de errores de recuento asociados con el equipo de recuento mecánico.
- La funda sellada con junta tórica de plástico ABS es resistente al agua y a los golpes
- Equipado con botón de clic para confirmación de recuento
- Ofrece un reinicio “sin accidente” integrado
- Diámetro: 1,88 × 0,5 pulgadas (47 × 13 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Contador digital |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Texto mostrado | 99.999 |
| Material | Plástico ABS |
| Cantidad | Unidad |
| Diámetro (imperial) | 1,8 in |
| Diámetro (métrico) | 4,7cm |
| Altura (imperial) | 0,5 in |
| Altura (métrico) | 1,27cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Facilidad de uso y recuento a prueba de fallos |
| Mostrar más |