Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales Traceable™ con tubo de acero inoxidable, pantalla LCD de 0.25 pulg y protector
Código de producto. p-4880357 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +280°C
De -50 °C a +150 °C
De -50 °C a +250 °C
De -50 °C a +300 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
De -58° a +572°F
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 302°F)
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 482°F)
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 536°F)
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 572°F)
Exactitud:
± 0,2°C
± 0,4 °C
± 0,5 °C
± 1,5 °C
± 1 °C
Longitud de la sonda (métrico):
8,9 cm
20 cm
20,32 cm
28,87 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11709715
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termómetros digitales de bolsillo fáciles de leer
Los termómetros digitales Fisherbadn™ Traceable™ con tubo de acero inoxidable son químicamente resistentes a ácidos, bases y disolventes y se pueden utilizar para medir la temperatura de gases, alimentos y otros semisólidos.
  • Las sondas de mayor extensión son excelentes para la medición de temperaturas de muestras durante la agitación en recipientes profundos o baños de agua
  • Termómetros con velocidades de muestreo más largas que permiten retirar el termómetro de la muestra antes de la lectura —ideales cuando resulta difícil la lectura en la posición de medición
  • Para su uso en cubetas, suelo, estufas microbiológicas, productos derivados del petróleo y alimentos
Certifications
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,14 in
Diámetro de la sonda (métrico) 3.56 mm
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperatura en el suelo, cubetas, tubos de ensayo, productos alimentarios, estufas microbiológicas e hidrocarburos del petróleo
Incluye Certificado trazable, sonda de acero inoxidable, funda protectora, batería de óxido de plata
Longitud de la sonda (imperial) 3,5 in
Longitud (métrico) 177 mm
Longitud de la sonda (métrico) 8,9 cm
Material Plástico
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 28 g
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 7 pulg
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura máxima 300 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 572°F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +300 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 0,4 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 8 cm