Learn More
Fisherbrand™ Soplador de polvo Dust'It™
El potente quitapolvos de perilla elimina el polvo, la pelusa y la suciedad con chorros de aire de localización de alta presión.
Marca:  Fisherbrand™ 90024-69
Código de producto. 11794336
Descripción
Descripción
  • Variar la ”fuerza“ al apretar permite controlar la dispensación
  • La válvula de entrada de una vía en la parte superior impide que el aire/polvo entre a través de la punta.
  • La punta con funda de plástico no conductora evita los arañazos y permite limpiar lentes ópticas, portaobjetos, placas de circuitos y cubetas.
  • Ideal para equipos delicados, difíciles de limpiar e inaccesibles.
  • Respetuoso con el medio ambiente
Información de órdenes
Dimensiones: 5,7 x 12,7 cm Peso: 0,6kg (2 oz).
Especificaciones
Especificaciones
Soplador de polvo Dust It
None
Aerosol
Unscented
5.7 x 12.7 cm
2 oz
None
No
None
No estéril
El potente quitapolvos de bombillas elimina el polvo, la pelusa y la suciedad con chorros de aire de localización de alta presión
56,7g
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Soplador de polvo Dust'It™ > 5,7 x 12,7cm