Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H5P Open Heated PPO Bath Circulators
Open heated baths are made from very rigid polyphenyleneoxide (PPO) and are thermally resistant up to +100°C, making them an excellent alternative to stainless steel.
1490.00€
Especificaciones
Caudal | 17 L/min |
---|---|
Tipo de bomba | Fuerza |
Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente de +10 °C a 100 °C |
Tipo | Baño de circulación calefactado abierto Isotemp™ |
Material | Polifenilenoóxido |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Modelo | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Modelo | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11366661
|
Fisherbrand™
211114100 |
230 V, 60 Hz | 4100 H5P | De 4,5 L a 5,3 L |
1490.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Open heated baths are made from very rigid polyphenyleneoxide (PPO) and are thermally resistant up to +100°C, making them an excellent alternative to stainless steel.
These economical open-bath circulators use water as the heat transfer liquid. Baths have integrated grips and supports and are fitted with bridge plates for placement of the control head.
- Heating capacity up to 1000 watts
- With 5-liter bath
- The most economical choice for a heating bath
Temperature range: Ambient to +100°C
Especificaciones
17 L/min | |
Temperatura ambiente de +10 °C a 100 °C | |
Polifenilenoóxido | |
15,3 in | |
7,5 in | |
13,7 in |
Fuerza | |
Baño de circulación calefactado abierto Isotemp™ | |
15,3 x 7,5 x 13,7 in(38,8 x 19 x 34,7 cm) | |
38,8 cm | |
19 cm | |
34,7 cm |