Learn More
Fisher Scientific™ Fluidos baños de circulación
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5L
10L
Intervalo de temperatura:
De -40 °C a +200 °C
De -75 °C a +75 °C
De 80 °C a 300 °C
Tamaño de la unidad:
10 LT
10 litros
5 litros
Descripción
Utilice este líquido circulador de baño transparente con los enfriadores de circulación y los baños de circulación refrigerados Thermo Scientific™ VersaCool™ en una amplia variedad de intervalos de temperatura.
- Líquido para baño de aceite de silicona Sil 180
- Escala de temperatura de -40 °C a +200 °C
- Recipiente de 5 l
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Descripción | Calor específico - 0,37 Cal/g °C a 20 °C, densidad - 0,93 g/cm3 a 20 °C. |
| Capacidad (métrico) | 5L |
| Intervalo de temperatura | De 80 °C a 300 °C |
| Tipo | Aceite de silicona |
| Modelo | Sil 300 |
| Cantidad | 5 l |
| Viscosidad | Dinámica - 200 cP a 20 °C, cinemática - 185 cSt a 20 °C |