Learn More
Fisher Scientific™ Fluidos baños de circulación
Código de producto. 11641091 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5L
10L
Intervalo de temperatura:
De -40 °C a +200 °C
De -75 °C a +75 °C
De 80 °C a 300 °C
Tamaño de la unidad:
10 LT
10 litros
5 litros
Código de producto. 11641091
Marca: Fisher Scientific™ 9990206
Utilice este líquido circulador de baño transparente con nuestros baños y enfriadores de circulación refrigerados.
Utilice este líquido circulador de baño transparente con los enfriadores de circulación y los baños de circulación refrigerados Thermo Scientific™ VersaCool™ en una amplia variedad de intervalos de temperatura.
  • Líquido para baño de aceite de silicona Sil 180
  • Escala de temperatura de -40 °C a +200 °C
  • Recipiente de 10 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Descripción Capacidad de calor específica - 0.37 Cal/g °C a 20 °C, densidad - 0,93 g/cm 3 a 20 °C.
Capacidad (métrico) 10L
Intervalo de temperatura De 80 °C a 300 °C
Tipo Aceite de silicona
Modelo Sil 300
Cantidad 10 l
Viscosidad Dinámico - 200 cP a 20 °C, cinemático - 185 cSt a 20 °C