Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientifi™ Chiller External Pressure Reducers
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
External pressure reducers for ThermoChill Recirculating chillers
- Reductor de presión externo de 1/2 pulg.
- Ajustable para reducir o limitar de forma segura la presión y el flujo del sistema
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Enfriador de recirculación ThermoChill I y II |
| Tipo | Reductor de presión externa (EPR) |
| Tamaño | 1/2 pulg |