Learn More
Fisherbrand™ Termobloques/baños secos digitales Isotemp™
Código de producto. 15397928 Tienda Fisherbrand Productos
2 bloques, 200/240 V, 50/60 HZ (China, Europa y Reino Unido)
Click to view available options
No. of Places:
1 bloque
2 bloques
4 bloques
Requisitos eléctricos:
200-240 V, 50/60 Hz (China, UE, Reino Unido)
200/240 V, 50/60 HZ (China, Europa y Reino Unido)
La unidad debe adquirirse con bloques
La unidad debe adquirirse con bloques
Requires
La unidad debe adquirirse con bloques.
Aumente la versatilidad del laboratorio
Los termobloques/baños secos digitales Fisherbrand™ Isotemp ponen a su disposición un gran número de configuraciones con bloques modulares intercambiables que se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones.
Los termobloques/baños secos digitales Fisherbrand™ Isotemp ponen a su disposición un gran número de configuraciones con bloques modulares intercambiables que se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones. Diseñados para aplicaciones de básicas a avanzadas con una temperatura máxima de 130 °C, un temporizador y tamaños de 1, 2 y 4 bloques.
  • Controles digitales y visualización de la hora y de la temperatura
  • Sonda de temperatura integrada avanzada que proporciona un control y una precisión de la temperatura excelentes
  • Control preciso de la temperatura con circuito PID
  • Calibración de la temperatura que permite compensar la temperatura hasta alcanzar el valor deseado
  • El temporizador permite al usuario controlar con precisión el tiempo de calentamiento
  • Amplia gama de bloques de calor intercambiables de aleación de aluminio que proporcionan versatilidad y permiten una sencilla limpieza y desinfección
  • Chasis de acero con revestimiento de pintura en polvo, de durabilidad garantizada
  • Dispositivo de protección contra excesos de temperatura integrado que garantiza la seguridad de las muestras y los usuarios
  • Ajuste de las desviaciones de temperatura
Aplicaciones:
Preparación de muestras, preservación enzimática, reacciones enzima-sustrato, amplificación de ADN, degeneración de gel de electroforesis y coagulación sérica
Garantía
limitada estándar de 2 años de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte a su representante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, cULus, RoHS
Tipo de controlador PID
Material Acero con pintura en polvo
No. of Places 2 bloques
tipo de tapón China, UE, RU
Humedad relativa < 80%
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 130 °C
Tipo Baño seco/bloque
Fusible 250 V, 5 A
Tiempo de calentamiento ≤ 20 min de 30 a 130 °C
Incluye Baño seco, enchufes tipo Reino Unido, UE y China, elevador de bloque
Exactitud de temperatura ≤ ±0,5 °C
Uniformidad de temperatura ≤ ±1 °C
Temporizador De 0 a 99:59 min o continuo
Garantía 2 años, sustitución
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,5 x 7,9 x 3,9 pulg (318 x 200 x 100 mm)
Longitud (imperial) 12,5 in
Longitud (métrico) 318 mm
Anchura (imperial) 7,9 in
Altura (imperial) 3,9 in
Altura (métrico) 100 mm
Peso (imperial) 7,28 lb
Peso (métrico) 3,3 kg
Requisitos eléctricos 200/240 V, 50/60 HZ (China, Europa y Reino Unido)
Tensión 200/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Título del producto
Fisherbrand™ Termobloques/baños secos digitales Isotemp™ >