Learn More
Fisherbrand™ Baños de circulación calefactados Isotemp™: modelo 4100 H24
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Tipo:
Baño de circulación calefactado Isotemp™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Incluye las conexiones de las tuberías de circulación externa
El usuario puede seleccionar la circuitería de corte de temperatura alta (HTC) estándar para garantizar unas temperaturas de aplicación que no superen los parámetros de ajuste
- Desconexiones por exceso de temperatura y bajo nivel
- El tamaño reducido maximiza el espacio en la mesa
- Incluye tuberías de circulación externa con conexiones de 8 mm y 12 mm y pinzas de suministro y retorno
- Cubierta para área de trabajo incluida con todos los baños calefactados
- Baños de acero inoxidable de gran calidad
- Todos los drenajes del baño se ubican en la parte delantera de la unidad con una válvula integrada
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | De 14 L a 24 L |
| Caudal | 17 |
| Tipo de bomba | Fuerza |
| Intervalo de temperatura | 10°C a 100°C |
| Tipo | Baño de circulación calefactado Isotemp™ |
| Incluye | Accesorio de fontanería de circulación externa |
| Presión máxima | 310 mbar |
| Modelo | 4100 H24 |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,05 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 15,6 x 14,3 x 22,1 in(39,6 x 36,3 x 56,1 cm) |
| Mostrar más |