Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heated Immersion Circulators: Model 6200B
Convenient, simple way to convert open baths to constant temperature baths.
1530.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, clase de seguridad II |
---|---|
Tipo de bomba | Fuerza y Succión |
Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente de +10 °C a 200 °C |
Tipo | Circulador de inmersión Isotemp™ |
Modelo | 6200B |
Includes: External circulation plumbing fittings
Código de producto | Marca | Tensión | Frecuencia | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Frecuencia | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11336681
|
Fisherbrand™
211390100 |
230 V | 50 Hz | Circulador de inmersión Isotemp™ |
1530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Cuerpo de calefacción potente 2000 W, inmersión 170mm• Bomba impelente 10L/min, 120 mbar
• En opción: serpentín de refrigeración para trabajos próximos del ambiente
•
Certifications
UL/CSA (conformidad pendiente), certificación CE, RoHS/WEEE
Compliance
Clase de seguridad III, FL-DIN 12876
Garantía
Dos años
Especificaciones
CE, clase de seguridad II | |
Temperatura ambiente de +10 °C a 200 °C | |
6200B | |
13,4 in |
Fuerza y Succión | |
Circulador de inmersión Isotemp™ | |
21 |