Learn More
Fisherbrand™ Agitador de placas calefactoras Isotemp™ RT, 350 °C, aluminio, cerámica
Intervalo de agitación: De 50 a 2000 rpm; Forma: Redondo; Tamaño: 5,5 pulg. diám.; Carga máx. de muestras: 25 kg; Tipo de enchufe: Varios estilos
Marca:  Fisherbrand™ 88860003
508.33 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15316607
  • 773.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Benefíciese de un acoplamiento magnético excepcionalmente fuerte y un mecanismo de agitación de arranque suave. Disfrute de un tiempo de calentamiento rápido y una velocidad de transferencia de calor excelente gracias a la estructura completamente integrada del calefactor y una placa superior de aleación de aluminio con revestimiento de cerámica que proporciona una excelente uniformidad de la temperatura y resistencia a la corrosión al mismo tiempo que permite una supervisión óptima de los cambios de color en las muestras o los medios durante el funcionamiento.
Control uniforme para obtener una precisión óptima
  • Control PID de microprocesador
  • Velocidades de agitación de hasta 2000 rpm
  • En el caso de cambio de viscosidad, la función de retroalimentación mantiene la velocidad habitual
  • Intervalo de temperatura: Máx. 350 °C/662 °F
Prácticas características que ofrecen flexibilidad
  • Dos orificios roscados para varillas de soporte sujetan diversos tipos de dispositivos, como sensores de temperatura, termómetros, instrumental de vidrio de laboratorio y mucho más.
Las características de seguridad ofrecen tranquilidad
  • El indicador de advertencia de calor superior se ilumina cuando se apaga y sigue conectado hasta que la placa superior alcanza la temperatura ambiente
  • Apagado automático cuando se excede la temperatura
  • Cable de alimentación desconectable
  • Pantalla transparente opcional que protege de salpicaduras
Diseño/Capacidad
  • Capacidad de mezcla: 20 l (H2O)
  • Dimensiones de la placa superior: 140 mm/5,5 pulg. de diámetro
  • Material de la placa superior: Aluminio con revestimiento de cerámica
  • Dimensiones totales (L × An × Al) 290 x 161 x 100 mm (11,42 x 6,34 x 3,94 pulg.)
  • Material del cuerpo: Aluminio
  • Pantalla: Digital LED (resolución de 0,1 °C)
  • Potencia de calentamiento: 600W
  • Carga máxima: 25 kg/55,1 lb
  • Especificaciones eléctricas: 120 V, 60 Hz/230 V, 50/60 Hz
Accesorios opcionales
  • Baño de calentamiento (n.o de cat. 11-676-269)
  • Pantalla de seguridad transparente (n.o de cat. 11-676-270)
  • Varilla de soporte (n.o de cat. 11-676-271)
  • C-5, soporte de abrazadera (n.o de cat. 11-676-276)
  • Abrazadera de 3 dientes (n.o de cat. 11-676-277
Certifications
CE, cCSAus
Servicio Técnico
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio, cerámica
Conjunto de cables con distintos tapones
Escala
5.5 in (Diám)
De 50 °C a 350 °C
De 50 °C a 350 °C (De 122 °F a 662 °F)
50/60 Hz
290 cm
600 W
Redondo
Varios estilos
De 50 a 2000 rpm
11,42 x 6,34 x 3,94 in (290 x 161 x 100 mm)
230 V
Aluminio fundido
11,42 in
100 cm
De 122 °F a 662 °F
3,94 in
161 cm
6,34 in
Agitador de placas calefactoras
25 kg
20 L
2 años
cCSAus, CE
Certificados
Ver productos accesorios