Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch Shakers Accessory Blocks
Interchangeable blocks to accommodate a wide variety of tubes and microplates for use with Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch shakers.
Marca: Fisherbrand™ 80863681
Descripción
Bloques intercambiables para alojar una amplia variedad de tubos y microplacas para usar con agitadores Shake Touch Isotemp™ Fisherbrand™.
Accesorios disponibles:
- Bloques de placas de pocillos con tapa
- Bloques de placas para PCR con tapa
- Bloques de tubos
- Gradilla para tubos cónicos
- Bloques térmicos para microplacas
Especificaciones
0,9 in | |
12,9 x 8,6 cm (5,06 x 3,4 in) | |
Calefacción/Agitación | |
1 |
2,3 cm | |
Bloque térmico para microplacas con tapa | |
Agitares Shake Touch |