Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch Shakers Accessory Blocks
Interchangeable blocks to accommodate a wide variety of tubes and microplates for use with Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch shakers.
Marca:  Fisherbrand™ 80863642
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15569034
  • 785.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Bloques intercambiables para alojar una amplia variedad de tubos y microplacas para usar con agitadores Shake Touch Isotemp™ Fisherbrand™.
Accesorios disponibles:
  • Bloques de placas de pocillos con tapa
  • Bloques de placas para PCR con tapa
  • Bloques de tubos
  • Gradilla para tubos cónicos
  • Bloques térmicos para microplacas
Especificaciones
Especificaciones
0,32 in
0,16 in
4,7 x 6,4 x 3,0 in (11,9 x 16,3 x 7,6 cm)
Calefacción/agitación
384
0,81 cm
0,4 cm
Bloque de placas 384-pocillos con tapa
Agitares Shake Touch