Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch Shakers Accessory Blocks
Interchangeable blocks to accommodate a wide variety of tubes and microplates for use with Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch shakers.
Marca: Fisherbrand™ 80863685
Descripción
Bloques intercambiables para alojar una amplia variedad de tubos y microplacas para usar con agitadores Shake Touch Isotemp™ Fisherbrand™.
Accesorios disponibles:
- Bloques de placas de pocillos con tapa
- Bloques de placas para PCR con tapa
- Bloques de tubos
- Gradilla para tubos cónicos
- Bloques térmicos para microplacas
Especificaciones
1,5 mL | |
1,32 in | |
0,438 in | |
4,0 x 5,6 x 2,1 in (10,2 x 14,2 x 5,3 cm) | |
Calefacción/Agitación | |
Gradilla y cubierta |
1,5 mL | |
3,35 cm | |
1,1 cm | |
Bloque de tubos de 24 pocillos para tubos de 1,5 ml | |
Agitares Shake Touch | |
24 |