Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch Shakers Accessory Blocks
Interchangeable blocks to accommodate a wide variety of tubes and microplates for use with Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch shakers.
Marca:  Fisherbrand™ 80863687
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15589044
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Bloques intercambiables para alojar una amplia variedad de tubos y microplacas para usar con agitadores Shake Touch Isotemp™ Fisherbrand™.
Accesorios disponibles:
  • Bloques de placas de pocillos con tapa
  • Bloques de placas para PCR con tapa
  • Bloques de tubos
  • Gradilla para tubos cónicos
  • Bloques térmicos para microplacas
Especificaciones
Especificaciones
De 5 ml a 7 ml
1,35 in
0,47 in
4,0 x 5,6 x 2,2 pulg., 10,2 cm x 14,2 cm x 5,6 cm
Calefacción/Agitación
24
Bloque de accesorios del agitador
3,43cm
1,2cm
Bloque de tubos para tubos de 5 a 7 ml
Agitares Shake Touch