Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch Shakers Accessory Blocks
Interchangeable blocks to accommodate a wide variety of tubes and microplates for use with Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch shakers.
Marca: Fisherbrand™ 80863647
Descripción
Bloques intercambiables para alojar una amplia variedad de tubos y microplacas para usar con agitadores Shake Touch Isotemp™ Fisherbrand™.
Accesorios disponibles:
- Bloques de placas de pocillos con tapa
- Bloques de placas para PCR con tapa
- Bloques de tubos
- Gradilla para tubos cónicos
- Bloques térmicos para microplacas
Especificaciones
2 mL | |
3,40 cm | |
1,26 cm | |
Calefacción/Agitación | |
24 |
1,34 in | |
0,496 in | |
Bloque de tubos criogénicos para tubos de 2 ml | |
Agitares Shake Touch |