Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch Shakers Accessory Blocks
Interchangeable blocks to accommodate a wide variety of tubes and microplates for use with Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch shakers.
590.00€ - 1335.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Número de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Número de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15569044
|
Fisherbrand™
80863685 |
Bloque de tubos de 24 pocillos para tubos de 1,5 ml | 24 |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15559044
|
Fisherbrand™
80863684 |
Bloque de tubos para tubos de 0,5 ml | 30 |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15589044
|
Fisherbrand™
80863687 |
Bloque de tubos para tubos de 5 a 7 ml | 24 | ||||||
15539044
|
Fisherbrand™
80863681 |
Bloque térmico para microplacas con tapa | 1 |
1335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15589034
|
Fisherbrand™
80863646 |
Bloque de tubos cónicos para tubos de 15 ml | 9 |
780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15509044
|
Fisherbrand™
80863648 |
Bloque de tubos cónicos para tubos de 50 ml | 4 |
610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15579044
|
Fisherbrand™
80863686 |
Bloque de tubos de 2 ml | 24 |
605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15599034
|
Fisherbrand™
80863647 |
Bloque de tubos criogénicos para tubos de 2 ml | 24 | ||||||
15569034
|
Fisherbrand™
80863642 |
Bloque de placas 384-pocillos con tapa | 384 |
785.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15549044
|
Fisherbrand™
80863683 |
Bloque de placas de PCR de 0,2 ml con tapa | 96 |
990.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15579034
|
Fisherbrand™
80863643 |
Tubos Eppendorf de 5 ml | 9 |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Bloques intercambiables para alojar una amplia variedad de tubos y microplacas para usar con agitadores Shake Touch Isotemp™ Fisherbrand™.
Accessories Offered:
- Well plate blocks with lid
- PCR plate blocks with lid
- Tube blocks
- Conical tube blocks
- Microplate thermal blocks
Especificaciones
Agitares Shake Touch |