Learn More
Fisherbrand™ Agitador de placa caliente Isotemp™, ambiente a 540 °C, cerámica
Intervalo de agitación: De 50 a 1500 rpm; Forma: Cuadrada; Tamaño: 4,25 x 4,25 pulg; Tipo de enchufe: Estilo UE
Marca: Fisherbrand™ SP88854205
364.31 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Disfrute de un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios.
Tecnología avanzada
- Mezcla a baja velocidad, control uniforme de la velocidad y acoplamiento magnético fuerte
- La temperatura se puede ajustar en incrementos de 1 grado
- Sistema de advertencia HOT TOP (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales indicando claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
- Protección automática en caso de exceso de temperatura
Diseño sólido y flexible
- Superficies en cerámica o aluminio
- Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
- Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
- Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
- Incluye barra agitadora
Certifications
cCSAus (modelos de 100 a 120 V), CE (modelos de 230 V)
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
Servicio Técnico
Tres años
Especificaciones
Cerámica | |
Placa calefactora con agitación | |
230 V, 50/60 Hz | |
4,25 x 4,25 in | |
De temperatura ambiente a 540 °C | |
50/60 Hz | |
12,7 cm | |
Agitador de placas calefactoras | |
Reino Unido/UE/CN | |
De 50 a 1500 rpm | |
10 x 5 x 3,6 in (25,4 x 12,7 x 9,1 cm) |
230 V | |
Barra agitadora | |
5 in | |
9,1 cm | |
3,6 in | |
25,4 cm | |
10 in | |
Cuadrada | |
1 L | |
3 años | |
Cumple la RoHS y conformidad CE |
Videos
-
Fisherbrand Isotemp stirrer hotplates
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora