Learn More
Fisherbrand™ Agitador de placa caliente Isotemp™, ambiente a 400 °C, cerámica
Intervalo de agitación: De 50 a 1500 rpm; Forma: Cuadrada; Tamaño: 10,25 x 10,25 pulg; Tipo de enchufe: Reino Unido/UE/CN
Marca: Fisherbrand™ SP88850205
546.54 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Disfrute de un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios.
Tecnología avanzada
- Mezcla a baja velocidad, control uniforme de la velocidad y acoplamiento magnético fuerte
- La temperatura se puede ajustar en incrementos de 1 grado
- Sistema de advertencia HOT TOP (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales indicando claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
- Protección automática en caso de exceso de temperatura
Diseño sólido y flexible
- Superficies en cerámica o aluminio
- Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
- Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
- Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
- Incluye barra agitadora
Certifications
cCSAus (modelos de 100 a 120 V), CE (modelos de 230 V)
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
Servicio Técnico
Tres años
Especificaciones
Cerámica | |
Placa calefactora con agitación | |
230 V, 50/60 Hz | |
10,25 x 10,25 in | |
De temperatura ambiente a 400 °C | |
50/60 Hz | |
28,7 cm | |
Agitador de placas calefactoras | |
Reino Unido/UE/CN | |
De 50 a 1500 rpm | |
10,25 x 10,25 in |
230 V | |
Barra agitadora | |
11,3 in | |
10,2 cm | |
4 in | |
41,1 cm | |
16,2 in | |
Cuadrada | |
6 L | |
3 años | |
RoHS, cCSAus (modelo de 100 a 120 V), CE (modelo de 230 V) |
Videos
-
Fisherbrand Isotemp stirrer hotplates
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30