Learn More
Fisherbrand™ Etiqueta marcadora de laboratorio
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
:
Etiqueta marcadora de laboratorio
Descripción
Haga etiquetas de forma rápida y sencilla para productos químicos, frascos, estantes y equipos con este etiquetador de laboratorio Fisher Scientific™. La perforación Easy-Peel™ permite retirar el dorso de la etiqueta de manera rápida y eficaz.
- Cinta autoadhesiva de colores
- Se pega con fuerza a cualquier superficie, incluyendo vidrio, plástico, metal, caucho o madera
- Letras blancas en relieve en cinta de 9mm de ancho
- Se puede leer desde 2,44 m (8 ft)
- Fácil de utilizar: Marque una letra, presione el mango y tire de una palanca para cortar la cinta
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Etiqueta marcadora de laboratorio |
| Para utilizar con (aplicación) | Para productos químicos, frascos, estantes y equipos |
| Peso (métrico) | 0,05kg |