Learn More
Fisherbrand™ Centrífuga de rotador de miniplacas
Código de producto. 11766427 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V
Incluye:
Garantía de 2 año
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11766427
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Centrífuga de giro de placa pequeña, 230 V (tensión internacional)
Diseñado específicamente para la centrifugación rápida y sencilla de muestras en placas de PCR o microplacas
  • Velocidad: 2500rpm
  • Capacidad: 2 placas
  • Peso: 1,5kg (3,5 libras)
  • Dimensiones: 6 pulg.×6 pulg.×7 pulg.
  • Tamaño excepcionalmente pequeño
  • Rotor diseñado para un arranque y parada rápidos
Se cargan dos microplacas estándar a través de una abertura en la parte superior de la unidad. Las placas selladas se cargan verticalmente y la tensión superficial mantiene las muestras en su lugar, por lo que no existe peligro de derrame de muestras. Una vez cerrada la tapa, el rotor acelera rápidamente a 2.500 rpm. Al pulsar el botón de apertura se activa el freno de fricción y se detiene rápidamente el rotor. Para aplicaciones sensibles a la temperatura, puede utilizarse el rotor de placas en una sala fría.
Nota: Se trata de un voltaje internacional de 230 V. El producto de 120 V está disponible para EE. UU
Información de órdenes
  • Para su uso con:
  • Adaptador: Para tubos de tiras de PCR — N.º de cat. 14100142 [se vende por separado]
Especificaciones
Capacidad 2 placas
Vel. máx 2500 rpm
Tipo Miniplaca
Incluye Garantía de 2 año
Requisitos eléctricos 230 V
Peso neto 3,5 lb (1,58 kg)
Tensión 230 V