Learn More
Fisherbrand™ Asta de copa para desmembrador sónico modelo 505 y 705
Accesorio de asta de copa para su uso con desmembrador sónico modelo 505/705 Procese indirectamente múltiples muestras pequeñas (1 ml o menos) en tubos sellados. Evitan la contaminación cruzada.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
- Accesorio para someter a ultrasonidos de forma indirecta
- Procesa ocho muestras a la vez
- Evita la contaminación cruzada.
- Elimine las salpicaduras y los aerosoles.
- Incluye: Asta de copa de 13,97 cm (5,5 in), soporte de gradilla de tubos, gradilla de tubos para ocho tubos de poliestireno.
- También hay disponibles gradillas para tubos de 0,3 ml y 0,5 ml.
Especificaciones
Asta de copa | |
De 5,5 pulgch | |
Desmembrador sónico FB705 | |
Soporte para tubos y gradilla para tubos |
5,5 in | |
Lise células, cizalle ADN, disuelva sólidos. | |
8 microtubos de poliestireno de 1,5 ml |