Learn More
Cole-Parmer™ Mantas de multiextracción: modelo 3 Recess, calentamiento y agitación
Código de producto. p-4894580
Change view
Click to view available options
Vataje:
220 W
490 W
700 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Vataje unitSize
11722923 700 W cada uno
11702923 220 W cada uno
11712923 490 W cada uno
3 options
Código de producto. 11722923
Marca: Cole-Parmer™ 0307619
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This SHM-200 Series Multiposition Extraction Heater/Stirrer allows liquids with different boiling points to be heated and/or stirred next to each other.
  • Los controles electrónicos de estado sólido integrados e individuales facilitan la regulación de cada calefactor y evitan chispazos por conmutación mecánica.
  • Se incluyen tres varillas de soporte de 12,7 mm (0,5 pulgadas) de diámetro
  • La parte superior es de polipropileno, mientras que las superficies exteriores llevan revestimiento en polvo y son resistentes a la mayoría de las soluciones químicas.
  • El elemento calefactor en bobina va suspendido dentro de un cartucho termoaislante para proporcionar el máximo de transferencia y soporte térmico, a la vez que evita chispazos por conmutación mecánica.
  • Los cartuchos de los calentadores individuales son reemplazables
  • Un blindaje con toma de tierra rodea los calefactores para mayor seguridad.
  • Las luces de neón indican cuándo está encendido el aparato y si llega corriente eléctrica a los calefactores y, si es aplicable, a los agitadores
  • Intervalo de velocidad bajo de 50 a 1000 rpm
  • Un único control de agitación actúa sobre cada conjunto de tres cavidades
  • El módulo de agitación permite la mezcla y el calentamiento simultáneos de la solución.
Certifications
CE
Garantía
Un año para piezas y mano de obra
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad Capacidad de matraz: 3 × 500 ml
Diseñar Carcasa de polipropileno
Capacidad (métrico) 500 ml
Fondo (imperial) 11,2 in
Fondo (métrico) 28,5 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 28,5 × 75,5 × 13 cm (11,2 × 29,7 × 5,1 pulg)
Altura (imperial) 5,1 in
Altura (métrico) 13 cm
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz, 640 W (enchufe para RU y UE)
Incluye Three 1/2 in. (12.7 mm) dia. support rods, 6 ft. (1.8 m) power cord.
Modelo EMEA30500/CE
Material Polipropileno, aluminio con pintura en polvo
Velocidad De 50 a 1000 r. p. m.
Vataje 700 W
Peso con embalaje (métrico) 8,4kg
Peso con embalaje (imperial) 18,5 lb
Anchura (imperial) 29,72 in
Anchura (métrico) 75,5cm
Tipo de producto Agitador/calefacción de extracción
Tipo de recipiente Matraz de fondo redondo
Temperatura (métrico) 450 °C
Capacidad (imperial) 0,13 gal
máx. (imperial) 842 °F
Para utilizar con (aplicación) Solución de agitación y calentamiento
Frecuencia 50/60 Hz