Learn More
Fisherbrand™ Agitador vorticial multitubo Gradilla para tubo para centrífuga
Código de producto. 15519014 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
15 mL
50 mL
N.º de posiciones:
17
50
Color:
Rojo
Rosa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15519014
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradillas para tubos de centrífuga para multitubos Vortexers Fisherbrand™.
Para su uso con Fisher Scientific Vortexeres multitubo
Gradillas de espuma codificadas por colores para tubos de centrífuga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 50 mL
Capacidad de tubos 50 mL
Tipo de producto Gradilla para tubo para centrífuga
Color Rojo
Para utilizar con (equipo) Agitador vorticial multitubo
N.º de posiciones 17