Learn More
Fisherbrand™ Agitador vorticial multitubo Racks para tubos de ensayo
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño del tubo:
12 mm
13 mm
25 mm
100 mL
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Gradillas para tubos de ensayo para multitubos Vortexers de Fisherbrand™
Para su uso con Fisher Scientific Vortexeres multitubo
Gradillas de espuma codificadas por colores para tubos de ensayo
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos |
| Tamaño del tubo | 25 mm |
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Vortexer multitubo de Fisher Scientific |
| N.º de posiciones | 28 |