Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros de gravedad específica de precisión, 340 mm de largo
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Longitud (métrico):
325 mm
330 mm
330 mm
335 mm
340 mm
340 mm
345 mm
Intervalo de gravedad específica:
De 0,640 a 0,710
De 0,700 a 0,770
De 1,120 a 1,190
De 1,300 a 1,370
De 1,48 a 1,55
Desde 0,760 hasta 0,830
Desde 0,820 hasta 0,890
Desde 0,880 hasta 0,950
Desde 0,940 hasta 1,010
Desde 1,000 hasta 1,070
Desde 1,060 hasta 1,130
Desde 1,240 hasta 1,310
Desde 1,360 hasta 1,430
Desde 1,420 hasta 1,490
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Requires 275mL liquid volume for submersion.
- Utilice la probeta 08-530K, disponible por separado
- Marcadas de forma permanente con número de serie individual
- La precisión cumple o supera las especificaciones ASTM E 100
- Calibrado de conformidad con las especificaciones ASTM E 126
- Con divisiones de 0,001
- Utilice la probeta 08-530E, disponible por separado
Información de órdenes
Hay disponible un certificado de calibración; solo tiene que añadir la letra C al final del número de catálogo al realizar el pedido.
Certifications
Se proporciona un certificado para indicar la trazabilidad según las normas del NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
| Incrementos | 0.0005 |
| Certificaciones/conformidad | NIST, ASTM E100, ASTM E126 |
| Longitud (métrico) | 340 mm |
| Para utilizar con (equipo) | 350mL Borosilicate Glass cylinder |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de gravedad específica |
| Intervalo de gravedad específica | De 0,700 a 0,770 |
| Volumen (métrico) | 275 mL |