Learn More
Fisherbrand™ Sondas para desmembrador sónico modelo 50 y 120
La imagen muestra (de izquierda a derecha): 4423, 4422, 4435.
Marca:  Fisherbrand™ FB4435
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12931181
  • 430.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estas sondas Fisher Scientific™ se han diseñado para su uso con los desmembradores sónicos modelos 50 y 120.
  • Sonda de 0,64 cm (0,25 pulg) para desmembrador sónico modelo 50/120
  • Para procesar volúmenes de 10 a 50 ml
Especificaciones
Especificaciones
120 μm máximo
De 10 a 50 ml
0,20 mm (1/4 pulg)
6 mm
1 sonda
Sonda
0,25 pulg
0,63 cm
Desmembrador sónico modelo 120
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Sondas para desmembrador sónico modelo 50 y 120 > Sonda; micropunta de 0,20 mm (1/4 pulg); volumen de procesamiento: De 5 a 50 ml