Learn More
Fisherbrand™ Sondas para desmembrador sónico modelo 500 y 700
Sondas para distintos volúmenes
Marca:  Fisherbrand™ FB4220
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12921171
  • 733.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Requires : Sonda estándar de 12,7 mm (n.º de cat. FB4220)
Descripción
Descripción
Estas sondas Fisher Scientific™ se han diseñado para su uso con el modelo 500 y el modelo 700 de sonicadores.
  • Sonda con punta reemplazable de 12,7 mm (0,5 pulg) para desmembrador sónico modelo 505/705
  • Para procesar volúmenes de 20 a 250 ml
  • No apto para su uso con disolventes orgánicos, alcoholes ni ácidos
Especificaciones
Especificaciones
120 μm máximo
De 20 a 250 ml
0,5 pulg
13 mm
Sonda estándar de 12,7 mm (0,5 pulg)
Sonda
0,5 pulg
1,27 cm
Desmembrador sónico modelo 505/705
Punta reemplazable
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Sondas para desmembrador sónico modelo 500 y 700 > Sonda; para desmembradores sónicos FB505, FB705