Learn More
Fisherbrand™ Convertidor de repuesto para desmembrador sónico modelo 505 y 705
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Convertidor de 20kHz
- Para su uso con el desmembrador sónico modelo 505 y 705
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Convertidor de repuesto |
| Descripción | Convertidor de 20 kHz |
| Para utilizar con (equipo) | Desmembrador sónico modelo 505 y 705 |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |