Learn More
Fisherbrand™ Sonda de repuesto para termómetro digital Traceable™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Termómetro digital Traceable
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sonda de repuesto |
| Para utilizar con (equipo) | Termómetro digital Traceable |
Para mejorar el rendimiento, las sondas deben calibrarse como un sistema con el medidor.