Learn More
Masterflex™ Replacement Silicone Tubing for Mini Pumps
Provide fine resolution with a wide flow range used with food, pharmaceuticals and other critical solutions with this tubing. Masterflex™ Replacement Silicone Tubing for Mini Pumps is designed for use with Variable-Speed Peristaltic Tubing Pumps.
67.90€ - 89.95€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de conducción |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Longitud global (imperial) | 25 ft |
Longitud global (métrico) | 7,5 m |
Para utilizar con (aplicación) | Proporcione una resolución precisa con un amplio rango de flujo utilizado con alimentos, productos farmacéuticos y otras soluciones esenciales |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11751555
|
Masterflex™
90024-25 |
1,9 cm (3 x 32 pulg) |
67.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15164195
|
Masterflex™
90024-28 |
1,9 cm (1 x 50 pulg) | N/A | ||||||
Descripción
Proporciona una resolución precisa con un amplio rango de flujo y se utiliza con alimentos, productos farmacéuticos y otras soluciones esenciales.Los tubos de silicona de repuesto Fisherbrand™ para minibombas se han diseñado para su uso con bombas de tubos peristálticos de velocidad variable.
- Durable silicone replacement tubing for mini pumps
- Length: 7.5m (25 ft.)
Especificaciones
Tubos de conducción | |
25 ft | |
Proporcione una resolución precisa con un amplio rango de flujo utilizado con alimentos, productos farmacéuticos y otras soluciones esenciales | |
-62 °C | |
de 260 °C |
Esterilizable en autoclave | |
7,5 m | |
-80 °F | |
500 °F |